Learn More
Acide oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10471420 1 g 1g
10097809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430110010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23012-13-7 | C4H3NO3 | 113.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23012-13-7
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Numéro MDL MFCD06797151
Clé InChI JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-4-carboxylic, 4-oxazolecarboxlic acid, pubchem11025, 4-carboxyoxazole, 4-oxazolecarboxylic acid ep
CID PubChem 14281430
Nom IUPAC Acide 1,3-oxazole-4-carboxylique
SMILES C1=C(N=CO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 141.0°C to 144.0°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxazole-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.