Learn More
Acide carboxylique d’oxazole-5, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423887 5 g 5g
15413887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30179.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118994-90-4 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Decarboxylative cross-coupling of thiazole and oxazole-5-carboxylic acids with aryl halides is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Decarboxylative cross-coupling of thiazole and oxazole-5-carboxylic acids with aryl halides is reported.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118994-90-4
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.072
Numéro MDL MFCD04114931
Clé InChI QCGMEWVZBGQOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyoxazole, acmc-209a0v, ksc173g8b, 1,3-oxazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 16340557
Nom IUPAC Acide 1,3-oxazole-5-carboxylique
SMILES C1=C(OC=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole-5-carboxylic acid
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté ≥98%