Learn More
Oxazole, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30961962
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30961962 10 g
30952795 25 g
30951740 5 g
30951332 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30961962 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14645510g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole
CAS 288-42-6
Formule moléculaire C3H3NO
Numéro MDL MFCD00009751
Quantité 10 g
SMILES O1C=NC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Pourcentage de pureté 98%