Learn More
Oxazole, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394955 5 g 5g
11384955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18341.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-42-6 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼoxazole et ses dérivés sont activement impliqués comme des blocs de construction pour les produits chimiques biologiques et pharmaceutiques tels que la flophristine et la darglitazone. Il est également impliqué dans des applications industrielles telles que les colorants, les agents dʼéclairages fluorescents, les auxiliaires textiles et les plastiques.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-42-6
Formule moléculaire C3H3NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.063
Numéro MDL MFCD00009751
Clé InChI ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazole, unii-fjz20i1lps, fjz20i1lps, oxazol, 1,3-oxazol, pubchem8626, oxazole 1g
CID PubChem 9255
ChEBI CHEBI:35597
Nom IUPAC 1,3-oxazole
SMILES C1=COC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxazole
Point de fusion -86°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 69°C to 70°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 103851
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxazole