Learn More
Oxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxazole |
| CAS | 288-42-6 |
| Formule moléculaire | C3 H3 N O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H |
| SMILES | o1ccnc1 |
| Nom IUPAC | 1,3-oxazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 69.06 |
| Poids de la formule | 69.0215 |