Learn More
Chlorhydrate d'acide oxazolidine-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4S)-1,3-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 162285-30-5 |
| Formule moléculaire | C4H7NO3.HCl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Oxazolidinecarboxylic acid','hydrochloride (1:1) (ACI), oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.O=C(O)C1NCOC1 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate d'acide oxazolidine-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.56 |
| Poids de la formule | 153.02 |