Learn More
R&D Systems™ Oxcarbazepine
Code produit 18075712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075712 50 mg 50mg
18014642 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075712 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3864/50
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anticonvulsant; inhibits Na+ channel activity
Anticonvulsant; protects mice and rats against generalized tonic-clonic seizures induced by electroshock. Thought to act via inhibition of sodium channel activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28721-07-5
Formule moléculaire C15H12N2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 252.27
Pureté >98%
Poids moléculaire 252.273