Learn More
Oxcarbazépine-D4 (Majeur), TRC
Code produit 30410126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410126 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30410126 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8692522.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 2H4 H8 N2 O2
Quantité 2.5 mg
Synonyme Oxcarbazepine D4
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétradéutéro-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 256.29
Poids de la formule 256.115
Pourcentage de pureté >95