Learn More
Oxcarbazepine, MedChemExpress
Code produit 16478348
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478348 10 mg
16404247 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478348 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0114
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine
Forme physique Solid
CAS 28721-07-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12N2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme GP 47680
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (198.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C31)=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 98.14%
Qualité Research