Learn More
Oxcarbazepine, TRC
Code produit 17983345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983345 50 mg 50mg
17950385 10 mg 10mg
17921745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17983345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO86925050MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28721-07-5
Formule moléculaire C15 H12 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Synonyme Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
Nom IUPAC 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxcarbazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Poids de la formule 252.0899
Pourcentage de pureté >95%