Learn More
Acide oxétane-3-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494028 250 mg 250mg
15404038 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57578.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114012-41-8 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Oxetane-3-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide oxétane-3-carboxylique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. . Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114012-41-8
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD08669505
Clé InChI UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-oxetanecarboxylic acid, 3-oxetanecarboxylicacid, acmc-20ahnr, oxetane-3-carboxylc acd, oxetane-3-carboxylicacid
CID PubChem 19847174
Nom IUPAC Acide oxétane-3-carboxylique
SMILES C1C(CO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxetane-3-carboxylic acid
Densité 1.374
Point d’ébullition 244°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 95%