Learn More
Oxfendazole, MedChemExpress
Description
Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxfendazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 53716-50-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H13N3O3S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 31.25 mg/mL (99.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1 |
| Afficher plus |