Learn More
WTW™ Instrument de mesure de l’oxygène dissous étanche Oxi 3205 e
GREENER_CHOICE
Code produit 10014213
Change view
Click to view available options
Type de batterie:
Quatre AA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie unitSize
10014213 Quatre AA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10014213 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2BA100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’Oxi 3205 est un instrument portatif facile à utiliser, robuste et étanche pour la mesure de l’oxygène dissous
Mesure de l’oxygène dissous, très simple : L’Oxi 3205 est un instrument de mesure portatif facile à utiliser, robuste et étanche pour la mesure de l’oxygène dissous, c’est-à-dire dans les eaux de surface, dans les usines de traitement des eaux usées et dans les applications de pisciculture. Il convient aux capteurs à oxygène galvanique de la série CellOx™ et DurOx™ ; la salinité réglable compense la teneur en sel lors de la mesure de l’eau de mer et permet de mesurer correctement les valeurs mesurées. Les résultats peuvent être affichés sous forme de saturation ou de concentration.
  • Écran graphique rétro-éclairé
  • Compensation automatique de la pression barométrique
  • Étanche (IP 67) et robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Correction de la pression barométrique Automatique de 500 à 1 100 mbar
À utiliser avec (application) Pour les mesures complexes sur le terrain et en usine, par ex. analyse de l’eau / des eaux usées, industrie chimique / pharmaceutique, etc.
Gamme de pression 0,0 à 200, 0 à 1 250 mbar
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage Écran graphique LCD rétroéclairé
Certifications/Conformité CE
Indice IP IP 66/67
Dimensions (L x l x H) 7 x 3,12 x 2,25in
Poids (métrique) 0,6 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH rechargeables 4 x 1,2 V
Résolution de la pression 0,1, 1
Type de sonde Galvanique
Gamme (OD) 0,00 à 90 mg/l
Résolution (OD) 0,01 à 0,1 mg/l
Facteur de salinité Entrée manuelle, correction automatique de 0 à 35 ppt
Température (métrique) en fonctionnement –5°C à +50°C
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h
Type de batterie Quatre AA
Longueur (métrique) 18 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Hauteur (métrique) 5,5 cm
Précision (DO) ± 0,5 %