Learn More
Oxibendazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxibendazole |
| CAS | 20559-55-1 |
| Formule moléculaire | C12 H15 N3 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Carbamic acid','N-(6-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid','5-propoxy-','methyl ester (8CI), Carbamic acid','(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-','methyl ester (9CI), 5-Propoxy-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Anthelcide EQ, Loditac, Methyl (5-n-propoxy-2-benzimidazolyl)carbamate, Methyl 5-propoxybenzimidazole-2-carbamate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| Nom IUPAC | N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.27 |
| Poids de la formule | 249.1113 |