Learn More
Solstice Réactif d’oxydation, 0,05 m d’iode dans une solution 90/10 pyridine/eau (v/v)
Code produit 16875421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2,5 l
Type d’emballage:
BOUTEILLE EN VERRE ; GL45
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
16875421 4 x 2,5 l BOUTEILLE EN VERRE ; GL45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16875421 Fournisseur Solstice Code fournisseur BR6642.5GL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Biosyn™, pour la synthèse d’ADN/ARN
Les réactifs et solvants Burdick & Jackson™ BioSyn™ pour la synthèse d’ADN/ARN
  • Les solvants et réactifs Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ sont spécifiquement traités et purifiés pour respecter les spécifications les plus rigoureuses, et garantir ainsi une efficacité de synthèse exceptionnelle
  • Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
  • Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7553-56-2
Densité 0,983 g/cm³
Type d’emballage BOUTEILLE EN VERRE ; GL45
Quantité 4 x 2,5 l