Learn More
Réactif d’oxydation, Solstice
Beschreibung
Réactifs et solvants Solstice BioSyn™ pour la synthèse ADN/ARN
- Les solvants et réactifs Solstice BioSyn™ sont spécifiquement traités et purifiés selon des spécifications strictes, garantissant une efficacité de synthèse exceptionnelle
- Produit idéal pour la synthèse des oligonucléotides, quelle que soit l’application
- Tous les solvants et réactifs sont filtrés (0,2 micron pour les réactifs d’oxydation et 0,1 micron pour tous les autres réactifs) afin de minimiser la contamination par le biais des particules
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 109-99-9, 110-86-1, 7732-18-5, 7553-56-2 |
| % max. CAS | 78.00%, 20.00%, 2.00%, 0.20% |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Point d’éclair | -15 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide, transparent |
| Notes de qualité de la pureté | Réactifs d’oxydation |
| Point d’ébullition | 66 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?