Learn More
Velp Scientifica™ Réacteur de stabilité à l’oxydation OXITEST
BIOPHARMA
Código de producto. 11743479 Tienda Velp Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité missing translation for 'unitSize'
11743479 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11743479 missing translation for 'mfr' Velp Scientifica™ missing translation for 'supplierNo' F30900248
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fournit des informations de haute qualité et de valeur ajoutée sur la stabilité oxydative des aliments, des huiles et des graisses. Le réacteur de stabilité à l’oxydation Velp Scientifica™ OXITEST est une solution innovante contrôlée par le puissant
  • Prévision de la stabilité oxydative pendant les études de durée de conservation
  • Teste le produit à des intervalles de temps définis ; élabore une courbe expérimentale
  • Évaluation de l’adéquation des conditions de stockage
  • Évaluation de la meilleure solution d’emballage
  • Comparaison de la stabilité oxydative de différentes formules pour les préparations alimentaires
  • Évaluation de la stabilité oxydative des huiles végétales d’origine botanique différente
  • Évaluation de l’efficacité des antioxydants
  • Informations sur l’oxydation du produit lorsque le flex d’oxydation n’est pas visible
  • Particulièrement utile pour les produits à faible teneur en matières grasses (4-5 %)
  • L’oxydation du produit peut être obtenue en combinant l’OXITEST avec GC
  • Test de stabilité oxydative des matières premières entrantes et des produits finis sortants
  • Logiciel iniuitif OXISoft™ – facile à apprendre et à utiliser
  • Valve de sécurité de surpression
  • Alarmes de détection de la sonde endommagée et des températures hors plage
  • Choix de langue pour le logiciel de gestion
  • Aucune préparation d’échantillons – ne fonctionne sur l’ensemble de l’échantillon (graisse incluse)
  • Chambres doubles pour l’analyse en double ou parallèle
  • Gère jusqu’à 4 OXITEST avec le même logiciel
  • Porte-échantillons et chambres en titane indestructible
  • Fermeture hermétique et scellée des chambres
Especificaciones
À utiliser avec (application) Tests pour l'alimentation humaine et animale, les produits chimiques, les cosmétiques et les lubrifiants
Quantité 1
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.