Learn More
Branson Ultrasonics™ Éliminateur d’oxyde
Code produit 10193094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10193094 1 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193094 Fournisseur Branson Ultrasonics™ Code fournisseur 000020404
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détergent pour laveurs ultrasons
• Biodégradable, sans phosphate
• Améliore la transmission des ultrasons
• Réduit la durée de nettoyage
Spécification
Volume (métrique) 1 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • oxide remover
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid