Learn More
Oxindole, MedChemExpress
Code produit. 16479406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16479406
Marque: Medchem Express HYY0061
MedChemExpress Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Oxindole (Indolin-2-one) is an aromatic heterocyclic building block. 2-indolinone derivatives have become lead compounds in the research of kinase inhibitors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxindole
CAS 59-48-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H7NO
Quantité 100 mg
Synonyme Indolin-2-one
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (751.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.