Learn More
Oxiracetam, TRC
Code produit 30133560
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133560 100 mg 100mg
30138591 25 mg 25mg
17983415 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO846905100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62613-82-5
Formule moléculaire C6 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Synonyme 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
Nom IUPAC 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
SMILES NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxiracetam
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
Poids de la formule 158.0691