Learn More
WTW™ Système de mesure de DBO respirométrique OxiTop™-i
Code produit 16308605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
16308605 OxiTop™-i 2 1 pièce
16223561 OxiTop™-i 6 1 pièce
16347231 OxiTop™-i B 1 pièce
16273951 OxiTop™-i IS 12 1 pièce
16219020 OxiTop™-i IS 6 1 pièce
16391736 OxiTop™-IDS 12 12 pièces
16367616 OxiTop™-i SET 2 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16308605 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 208274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.87€
    768.00€ / 1 pièces
    Économisez 74.87€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le WTW™ OxiTop™ -i Le système de mesure de la DBO respirométrique est conçu pour l'autocontrôle de la mesure de la DBO avec des échantillons non dilués (selon DIN EN 1899 -2) dans des plages de mesure allant jusqu'à 4000 mg/L.
  • OxiTop™ est un système de mesure respirométrique de dessus de cuve pour l'autocontrôle de la DBO avec des échantillons non dilués (DIN EN 1899 -2)
  • Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
  • Aucune nécessité de convertir les données - entrée directe du volume d’échantillon
  • Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
  • À commande par menu, avec écran LCD graphique rétro-éclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type OxiTop™-i 2
Type d’affichage LCD graphique rétroéclairé
Plage Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
Comprend Deux têtes de mesure OxiTop™-i (1 bleue, 1 grise)