Learn More
WTW™ Système de mesure de DBO respirométrique OxiTop™-i
Descrizione
- OxiTop™ est un système de mesure respirométrique de dessus de cuve pour l'autocontrôle de la DBO avec des échantillons non dilués (DIN EN 1899 -2)
- Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
- Aucune nécessité de convertir les données - entrée directe du volume d’échantillon
- Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
- À commande par menu, avec écran LCD graphique rétro-éclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
Specifica
Specifica
| Type | OxiTop™-i B |
| Type d’affichage | LCD graphique rétroéclairé |
| Plage | Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO |
| Comprend | Une tête de mesure OxiTop™-i, bleue |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?