Learn More
WTW™ DBO METRE NUMERIQUE 6 POSTES
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
5 °C à 50 °C
Conditionnement:
1 pièce
Description
DBOmètre OxiTop
• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• DBOmètre OxiTop
• 6 ou 12 postes avec agitateur magnétique sans moteur pour limiter les dégagements de chaleur
• DBOmète OxiTop
• 6 postes
• Inclus avec flacons à DBO ambrés, barreaux magnétiques, extracteur de barreaux, pastilles de soude, réservoirs NaOH, fioles jaugées 164 et 432 mL.
• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• DBOmètre OxiTop
• 6 ou 12 postes avec agitateur magnétique sans moteur pour limiter les dégagements de chaleur
• DBOmète OxiTop
• 6 postes
• Inclus avec flacons à DBO ambrés, barreaux magnétiques, extracteur de barreaux, pastilles de soude, réservoirs NaOH, fioles jaugées 164 et 432 mL.
Spécification
Spécification
| Type | BOD Measuring Instrument |
| Type d’affichage | LED |
| Type de connexion | AK-540/B cable |
| Plage | 0 to 40 Digits (+10 digits for over ranging) |
| Température (métrique) en fonctionnement | 5 °C à 50 °C |
| Précision | 0.03 psi (+ 2 hPa) or + 1 digit |
| À utiliser avec (application) | For self-check with 6 BOD measuring units |
| Comprend | IS 6 Inductive stirring system, universal power supply, 6 OxiTop™ measuring systems, vessel with measuring head, stirrer, controller, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper |
| Garantie | 1 Year |
| Hauteur (métrique) | 69 mm |
| Afficher plus |