Learn More
Diversey™ Concentré d’Oxivir Excel
Code produit 17231614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pour AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE uniquement
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17231614 Pour AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE uniquement 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17231614 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur 100941436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    180.15€ / 2 pièces
    Économisez 87.85€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Détergent désinfectant à large spectre pour dispositifs médicaux non invasifs et surfaces non poreuses.
  • Efficace contre les bactéries, les virus et la levure
  • Allégation virucide complète, y compris les virus non enveloppés et enveloppés tels que le SRAS-CoV-2 en seulement 30 secondes
  • Contrôlé de manière approfondie par rapport aux normes européennes
  • L’ensemble de tensi-oactifs puissant offre d’excellentes performances de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire
  • Un excellent profil de sécurité des utilisateurs réduit les risques pour les travailleurs
  • Aucun avertissement de danger en dilution
  • Conçu à partir de la formulation brevetée AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) de Diversey
  • La formulation AHP est douce pour les surfaces prolongeant la durée de vie de l’équipement
  • Ne contient pas d’irritants respiratoires
  • Dispositif médical de classe IIa
  • Oxivir Excel peut être utilisé sur n’importe quelle surface dure habituellement rencontrée dans les environnements de laboratoire, de production et hors production, y compris l’acier inoxydable, le verre, l’acrylique et le PVC. Il ne convient pas pour une utilisation sur le marbre, le cuivre, le laiton ou d’autres surfaces sensibles aux agents oxydants.
Spécification
Type de produit Concentrat désinfectant
pH 1,95
Stérilité Non stériles
Composition Formulation accélérée brevetée de peroxyde d’hydrogène (conc.)
Type de conteneur Bidon
Description Pour AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE uniquement
Quantité 2 Paquets
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxivir Excel
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences de la réglementation de l’UE relatif aux produits détergents, CE 648/2004