Learn More
Oxoadipic acid, MedChemExpress
Code produit 16424768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16424768 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16424768 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11322710mg
MedChemExpress Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxoadipic acid
Forme physique Solid
CAS 3184-35-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H8O5
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (1561.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CCCC(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 160.12
Poids de la formule 160.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research