Learn More
Thermo Scientific™ Gélose bactériologique Oxoid™ (gélose nº 1)
Code produit 10351303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
À l’unité
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10351303 500 g 500g
10055782 À l’unité 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351303 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0011B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La gélose bactériologique Oxoid (nº 1) est une gélose bactériologique transparente purifiée à haute résistance et compatible avec tous les milieux de culture.
La gélose bactériologique Oxoid (nº 1) est une gélose bactériologique transparente purifiée à haute résistance et compatible avec tous les milieux de culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose bactériologique (gélose n°1)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g