Learn More
Thermo Scientific™ Gélose technique Oxoid™
GREENER_CHOICE
Code produit 10148152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10148152 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10148152 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0013T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La gélose technique Oxoid (gélose nº 3 ) est une gélose de qualité bactériologique à usage général.
La gélose technique Oxoid (gélose nº 3) est une gélose de qualité bactériologique à usage général.
  • Concentration de travail normale 12 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose tech. (gélose n° 3) 5 kg
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 5 kg
Pour un usage en laboratoire uniquement