Learn More
Thermo Scientific™ Disques An-Ident Oxoid
Code produit 13276049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 disques
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13276049 50 disques 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13276049 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0006A
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
  • Érythromycine, 60 μg
  • Rifampicine, 15 μg
  • Colistine, 10 μg
  • Pénicilline, 2U
  • Katamycine, 1000 μg
  • Vancomycine, 5 μg
Identification présumée d’organismes anaérobies à Gram-négatif
Informations sur la commande
50 disques fournis par cartouche ; 6 cartouches/kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Substances à analyser détectables Organismes anaérobies Gram négatifs
Type Oxoid Disques An-Ident
Comprend Érythromycine60 μg , rifampicine 15 μg, colistine 10 μg, pénicilline 2 U, kanamycine 1000 μg, vancomycine 5 μg
Quantité 50 disques