Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de base pour anaérobies (déshydratée)
Code produit 10229372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10229372 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10229372 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0972B
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez des microorganismes anaérobies, en particulier des Bacteroides spp. et d’autres organismes anaérobies exigeants grâce à ce milieu.
Cultivez des microorganismes anaérobies, en particulier des Bacteroides spp. et d’autres organismes anaérobies exigeants grâce à la gélose de base pour anaérobies (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Les Bacteroides spp. sont des bactéries anaérobies qui se développent dans le tube digestif. Les bactéries maintiennent une relation complexe et généralement bénéfique avec l’hôte lorsqu’elles sont retenues dans l’intestin. Cependant, lorsqu’elles s’échappent de cet environnement, elles peuvent entraîner une pathologie importante, notamment une bactériémie et une formation d’abcès en plusieurs endroits du corps. La gélose de base pour anaérobies, très nutritive, est recommandée pour les organismes exigeants comme les Bacteroides spp.
La gélose de base pour anaérobies contient des peptones, soigneusement sélectionnées pour favoriser une bonne croissance des bactéries anaérobies et de l’extrait de levure comme source de vitamine. L’amidon est présent pour absorber tous les métabolites toxiques1. Une quantité suffisante d’arginine est ajoutée pour assurer la croissance des Eubacterium lentum2, tandis que l’hémine et la vitamine K sont des facteurs de croissance requis par de nombreuses espèces Bacteroides3. L’hémine est également requise par les espèces de Porphyromonas. Le succinate de sodium améliore la croissance des espèces Prevotella melaninogenica et Bacteroides4. Le pyruvate de sodium est ajouté comme source d’énergie pour les cocci asaccharolytiques tels que la Veillonella. Il agit également de manière similaire à la catalase et dégrade les traces de peroxyde d’hydrogène, qui peuvent être produites par l’action de l’oxygène moléculaire sur les composants du milieu5. Le chlorhydrate de L-cystéine et le dithiothréitol sont des agents de réduction et il a également été démontré que la cystéine stimulait la croissance de certains organismes anaérobies6.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose basale pour anaérobies
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement