Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ AnaeroGen™ de 3,5 l
Code produit 10526343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10526343 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AN0035A
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le sachet Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 3,5 l est à utiliser avec les cuves anaérobies Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, réf. HP0011A et HP0031A.
Le sachet Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen de 3,5 l est à utiliser avec les cuves anaérobies Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, réf. HP0011A et HP0031A.
  • Pas d’eau ou de catalyseur requis
  • Aucun gaz d’hydrogène produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet
Format Sachets de génération de gaz
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 10/paquet
Volume (métrique) 3,5 L