Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
Code produit 15219057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15219057 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15219057 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AN0020D
 Article restreint
En stock
Ce sachet Compact est un système de production de gaz anaérobie simple pour l’incubation anaérobie de quatre boîtes de Pétri maximum ou d’un panel d’identification.
Le sachet Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact est un système de production de gaz anaérobie simple pour l’incubation anaérobie de quatre boîtes de Pétri maximum ou d’un panel d’identification.
  • Utilisez un sachet / une pochette en plastique Compact
  • À utiliser avec une pochette en plastique Compact, réf. AG0020C et un clip de fermeture AnaeroGen Compact, réf. AN0005C
Inclut : 10 sachets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet Oxoid AnaeroGen Compact
Format Sachet de génération de gaz compacts
Comprend 10 sachets et 10 pochettes
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 10 / boîte