Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ de 2.5 L
Code produit 10219202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219202 Pièce 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219202 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AG0025A
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La cuve Oxoid AnaeroJar de 2,5 L est livrée avec une base de cuve en polycarbonate d’une capacité de 2,5 L et un couvercle fixé à la base par quatre clips auto-ventilés.
La cuve Oxoid AnaeroJar de 2,5 L est livrée avec une base de cuve en polycarbonate d’une capacité de 2,5 L et un couvercle fixé à la base par quatre clips auto-ventilés.
  • Le couvercle intègre une poignée de transport et une fonction de libération sous vide
  • Porteur de plaque inclus.
  • La cuve peut contenir jusqu’à 12 plaques
Inclus :
un porteur de plaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type AnaeroJar
Format Cuve complète
Comprend Un porteur de plaque est inclus.
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité Pièce
Volume (métrique) 2,5 L