Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™
Code produit 10290333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
Cartouches de 6 disques Oxoid
Cartouches de 8 disques Oxoid
À utiliser avec (équipement):
Plaques de 90 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions À utiliser avec (équipement) unitSize
10290333 Cartouches de 8 disques Oxoid Plaques de 90 mm de diamètre 1 pièce
10210673 Cartouches de 6 disques Oxoid Plaques de 90 mm de diamètre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10290333 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ST8090
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Positionnez avec précision les disques de sensibilité aux antimicrobiens sur vos milieux de culture lors des méthodes manuelles de tests de sensibilité aux antimicrobiens.
Positionnez avec précision les disques de sensibilité antimicrobienne sur vos milieux de culture lors de la réalisation de votre méthode AST manuelle à l’aide du distributeur de disques de disques de sensibilité aux antimicrobiens Thermo Scientific™ Oxoid™ d’autotarage.
Il s’agit de l’une des méthodes les plus simples et les plus couramment utilisées pour les tests de sensibilité, la diffusion en disques est extrêmement flexible et offre une vaste gamme d’antibiotiques et de concentrations qui peuvent facilement être modifiés en fonction des besoins.
la diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid
Description Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid
Type de produit Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens
À utiliser avec (équipement) Plaques de 90 mm de diamètre
Nbre de positions Cartouches de 8 disques Oxoid
Type d’emballage 1 distributeur/bte.
À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™.