Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de disques individuels de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™
Code produit 10609174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 éjecteurs/coffret .
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10609174 6 éjecteurs/coffret . 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10609174 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HP0053A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.90€
    45.00€ / 6 pièces
    Économisez 30.90€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Positionnez avec précision les disques de sensibilité aux antimicrobiens sur vos milieux de culture lors des méthodes manuelles de tests de sensibilité aux antimicrobiens.
Positionnez avec précision les disques de sensibilité aux antimicrobiens sur vos milieux de culture lors des méthodes manuelles de tests de sensibilité aux antimicrobiens à l’aide du distributeur de disques individuels de sensibilité aux antimicrobiens Thermo Scientific™ Oxoid™ à auto-estampage.
Il s’agit de l’une des méthodes les plus simples et les plus couramment utilisées pour les tests de sensibilité, la diffusion en disques est extrêmement flexible et offre une vaste gamme d’antibiotiques et de concentrations qui peuvent facilement être modifiés en fonction des besoins.
la diffusion en disque permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs, mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid
Description Distributeur de disques individuels de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid
Type de produit Distributeur de disques individuels
Quantité 6 éjecteurs/coffret .