Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker (ISO Agar
Code produit 15215862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15215862 10 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15215862 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1195A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Assurez une détection précise de Staphylococcus aureus avec cette gélose, conforme aux normes ISO normes pour une analyse microbiologique cohérente et fiable.
Assurer une détection précise des Staphylococcus aureus avec Bayrd-Parker (ISO ) Agar, conformément à ISO pour une analyse microbienne cohérente et fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Opaque
Contenu et stockage 2°C à 12°C
Format Plaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Plaque de gélose
Poids plein 17 g
Quantité 10 plaques