Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’agglutination passive inversée au latex pour la détection de l’entérotoxine de Bacillus cereus (BCET - RPLA)
Code produit 11498299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests/kit
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498299 20 tests/kit 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11498299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TD0950A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.26€
    150.31€ / 20 tests
    Économisez 420.95€
    73% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Détectez rapidement l’entérotoxine Bacillus cereus (type diarrhéique) dans les denrées alimentaires et les filtrats de culture grâce à ce test d’agglutination passive inversée.
Détectez rapidement l’entérotoxine Bacillus cereus (type diarrhéique) dans les denrées alimentaires et les filtrats de culture grâce à ce kit d’agglutination passive inversée au latex Thermo Scientific™ Oxoid™ pour la détection de l’entérotoxine Bacillus cereus. La technique d’agglutination passive inversée au latex (Reversed Passive Latex Agglutination, RPLA) permet de détecter les antigènes solubles, comme les toxines bactériennes, lors d’un test d’agglutination.
Le test BCET-RPLA peut être utilisé pour détecter l’entérotoxine B. cereus dans une variété d’aliments et obtenir un résultat semi-quantitatif. Le test peut également être utilisé pour démontrer la production d’entérotoxines par des isolats de B. cereus cultivés en culture.
Bacillus cereus est un agent commun à de nombreux environnements différents et peut facilement contaminer les aliments. Si les aliments contaminés ne sont pas suffisamment refroidis après la cuisson et en cas de délai prolongé entre la préparation et la consommation d’aliments, les spores survivantes et résistantes à la chaleur peuvent germer, favorisant la multiplication de l’organisme et la production de toxines. Dans ces conditions, B cereus peut provoquer une intoxication alimentaire.
Détectez de façon simple et semi-quantitative les entérotoxines staphylococciques présentes dans les échantillons alimentaires avec le test RPLA pour entérotoxines de Bacillus cereus.
  • Simple : facile à réaliser
  • Visuel : résultats faciles à lire
Lors d’un test d’agglutination standard, l’anticorps soluble réagit avec un antigène particulaire tel que des cellules bactériennes. Cependant, dans un test d’agglutination inversé, l’anticorps fixé aux particules réagit avec l’antigène soluble. Les particules (dans ce cas, le latex) ne jouent pas en elles-mêmes un rôle dans la réaction. Elles sont donc passives. La liaison croisée des particules de latex par la réaction antigène/anticorps spécifique entraîne une réaction d’agglutination au latex visible.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de détection de la toxine BCET-RPLA
Type d’emballage 1 kit
Quantité 20 tests/kit