Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon infusion cœur-cervelle Oxoid™
Code produit 11469668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469668 Pièce 500g
12751680 Pièce 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469668 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM1135B
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes fastidieux grâce à ce milieu hautement nutritif.
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes exigeants avec le bouillon d’infusion cérébrale Thermo Scientific™ Oxoid (déshydraté).Le milieu est très nutritif et bien tamponné pour stimuler la croissance d’une grande variété d’organismes.Il est recommandé pour les travaux d’hémoculture pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Cultivez un vaste éventail d’organismes avec le bouillon infusé cœur-cervelle :
  • Utilisez-le comme milieu de croissance et de suspension pour les staphylocoques lors des tests de production de coagulase.
  • Ajoutez 10 % de sang défibrillé pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon infusion cœur-cervelle
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité Pièce
Rendement Pour milieu de 13.5 L