Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif E. coli / coliformes Brilliance™ (déshydraté)
Code produit 10546713
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10546713 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546713 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM1046B
Détectez et dénombrez Escherichia coli et d’autres bactéries coliformes dans les échantillons d’aliments et d’eau grâce à ce milieu sélectif et chromogène.
Détectez et dénombrez Escherichia coli et d’autres bactéries coliformes dans des échantillons d’aliments et d’eau grâce à la gélose sélective chromogène E. coli / coliformes Thermo Scientific™ Brilliance™. La base gélosée utilise deux chromogènes pour différencier Escherichia coli des autres bactéries coliformes. Cela génère des E. coli violets, car ils sont capables de cliver les deux chromogènes, tandis que d’autres bactéries coliformes donnent des colonies roses.
La récupération et le dénombrement d’Escherichia coli et de bactéries coliformes sont des indicateurs importants en matière d’hygiène environnementale et alimentaire. Utilisez la gélose sélective chromogène E. coli / coliformes Brilliance pour la détection et le dénombrement d’Escherichia coli et d’autres bactéries coliformes dans les échantillons d’aliments et d’eau.
  • Facile à lire : les colonies d’E. coli violettes sont faciles à différencier des colonies roses d’autres bactéries coliformes
  • Sélectif : en raison de la présence de l’agent sélectif laurylsulfate de sodium, le milieu est sélectif contre les organismes à gram-positif.
La gélose sélective E. coli / coliformes Brilliance contient deux agents chromogènes :
Rose-Gal : détecte l’activité de la ß-galactosidase
X-Glu : détecte l’activité de la ß-glucuronidase
La détection de l’activité de la ß-glucuronidase est largement utilisée pour différencier Escherichia coli, car elle est présente dans E. coli, mais pas dans d’autres bactéries appartenant au groupe des coliformes. La plupart des bactéries coliformes étant à lactose positif, l’activité de la ß-galactosidase, codée par le gène lacZ, permet alors de différencier ce groupe d’autres organismes capables de se développer sur le milieu sélectif. Cela génère des E. coli violets, car ils sont capables de cliver les deux chromogènes avec d’autres bactéries coliformes, donnant des colonies roses, puisqu’elles ne clivent que le chromogène galactoside.
Le milieu contient également du laurylsulfate de sodium, qui agit comme un agent sélectif, inhibant la croissance des organismes à gram-positif. En raison de l’ajout de tryptophane, la présence d’E. coli peut être rapidement confirmée par la formation de l’indole au moyen d’un test d’indole ponctuel.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Milieu sélectif E. coli / coliformes Brilliance
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour 17,8 L de milieu