Learn More
Thermo Scientific™ Supplément C-N Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément sélectif Oxoid C-N est utilisé pour l’isolement de Pseudomonas aeruginosa.
- Ajouter à la base de gélose pour Pseudomonas, référence CM0559B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément C-N |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |