Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ CampyGen™ 2.5 l
Product Code. 10108012
Change view
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Unit Size:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10108012 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10108012 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CN0025A
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen de 2,5 L.
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen de 2,5 L.
  • Pas d’eau ou de catalyseur requis
  • Aucun gaz d’hydrogène produit
  • Pour AnaeroJar™2,5 L, réf. AG0025A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Sachet CampyGen
Format Sachets de génération de gaz
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 10/paquet
Volume (métrique) 2,5 L