Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ CampyGen™ Compact
Code produit 10689374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/paquet
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10689374 20/paquet 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10689374 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CN0020C
 Article restreint
En stock
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des microorganismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen Compact.
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des microorganismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen Compact.
  • Pour une utilisation dans un sachet en plastique compact
  • Chaque sachet contient 2 boîtes de Pétri de taille standard
  • Pas d’eau ou de catalyseur requis
  • Aucun gaz d’hydrogène produit
  • À utiliser avec un sachet en plastique Compact, réf. AG0020C et un clip de fermeture AnaeroGen™ Compact, réf. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet CampyGen Compact
Format Sachet de génération de gaz compacts
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 20/paquet