Learn More
Thermo Scientific™ Supplément de croissance pour campylobactéries Oxoid™
Description
Le supplément de croissance pour campylobactéries Oxoid est un supplément liquide qui stimule la croissance et améliore l’aérotolérance des espèces de Campylobacter.
- Pour la préparation du milieu Blaser-Wang, du bouillon d’enrichissement sélectif Bolton, du milieu sélectif Butzler et du milieu sélectif Preston
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément de croissance pour campylobactéries |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
| Espèces | Campylobacter |