Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de transport Cary-Blair (déshydraté)
Code produit 10299902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10299902 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10299902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0519B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    170.26€ / 500g
    Économisez 90.74€
    34% de réduction
 Article restreint
En stock
Simplifiez la collecte, le transport et la maintenance des échantillons cliniques grâce à ce milieu de transport.
Simplifiez la collecte, le transport et l’entretien des échantillons cliniques en fonction de la formulation de Cary et Blair1 avec le milieu de transport Thermo Scientific™ Oxoid™ Cary-Blair (déshydraté). La faible teneur en nutriments du milieu et l’utilisation de phosphate comme agent tampon empêchent la prolifération bactérienne par Escherichia coli, Citrobacter freundii et Klebsiella aerogenes.
Optimisez le prélèvement et la récupération d’échantillons grâce au milieu de transport Cary-Blair.
  • Prévient la surcroissance bactérienne par Escherichia coli, Citrobacter freundii et Klebsiella aerogenes.
  • Assure la survie bactérienne sur de longues périodes en raison d’un faible potentiel de réduction de l’oxydation du milieu2.
  • Particulièrement adapté aux études sur le terrain pour Vibrio parahaemolyticus, en particulier lorsque les écouvillons rectaux doivent être transportés vers un laboratoire de diagnostic central3,4.
Pour le transport de bactéries anaérobies fastidieuses, le milieu peut être préparé comme dirigé et rempli dans des tubes à bouchon à vis longs et étroits5. Il peut également être préparé en tant que milieu stérilisé anaérobie pré-réduit (SPRR)6. Les méthodes de production de supports PRAS sont décrites par Holdeman et Moore7.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : FDA.
Description Milieu de transport Cary-Blair
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 37,6 L