Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au cétrimide (USP, EP) (déshydratée)
Code produit 10527673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10527673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10527673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0579B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez de manière sélective et différenciez les Pseudomonas aeruginosa d’une variété d’échantillons grâce à ce milieu tout en vous conformant à la pharmacopée internationale.
Isolez et différenciez de manière sélective les Pseudomonas aeruginosa d’une variété d’échantillons contenant de la gélose au cétrimide (USP, EP) Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le milieu contient du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium afin d’améliorer la production pigmentaire et la récupération des Pseudomonas aeruginosa tout en inhibant fortement les espèces Klebsiella, Proteus et Providencia. Le milieu est conforme à la pharmacopée européenne pour les tests de limites microbiennes1.
La gélose au cétrimide (USP, EP) est un milieu modifié par rapport au milieu original décrit par Brown et Lowbury2 pour l’isolement sélectif et la différentiation de Pseudomonas aeruginosa à partir de différents échantillons. Le cétrimide est un composé à base d’ammonium quaternaire présentant une activité bactéricide contre un large éventail d’organismes à gram-positif et contre certains organismes à gram-négatif.
  • Pseudomonas aeruginosa forme des colonies d’une couleur vert fluorescent, alors que la croissance de Klebsiella, Proteus et Providencia est fortement inhibée.
  • Meilleure production pigmentaire qui facilite l’identification
  • Conforme aux normes de la pharmacopée américaine3 et de la pharmacopée européenne1 en matière de tests de limites microbiennes.
  • La formulation est conforme aux directives A.O.A.C.4 pour l’isolement des espèces Pseudomonas aeruginosa dans les produits cosmétiques et dans la méthode A.O.A.C.5 pour tester les désinfectants sur des surfaces dures.
Pseudomonas aeruginosa produit un certain nombre de chélateurs du fer hydrosolubles, y compris la pyoverdine jaune-vert ou jaune-marron fluorescente. Lorsque la pyoverdine s’associe avec la pyocyanine bleue hydrosoluble, la couleur vert vif caractéristique de Pseudomonas aeruginosa est créée. L’ajout du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium améliore la production de ces chélateurs.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AOAC, EP, USP.
Description Base de gélose au cétrimide pour Pseudomonas
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 11,0 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement