Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test pour Clostridium difficile Oxoid™
Code produit 10463983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 tests/kit
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10463983 50 tests/kit 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10463983 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR1107A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le kit de test Thermo Scientific™ Clostridium difficile Oxoid est un test rapide d’agglutination au latex pour identifier C. difficile à partir d’un milieu de culture.
Le kit de test Thermo Scientific™ Oxoid pour Clostridium difficile est un test rapide d’agglutination au latex utilisé pour identifier le Clostridium difficile à partir de milieux de culture sélectifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 tests/kit