Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de colistine Oxoid™
Code produit 11963972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10°µg
50μ g
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
11963972 10°µg -
11922972 50μ g 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11963972 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT0017B
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST), dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la colistine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Colistine
Certifications/Conformité Conforme aux normes CLSI, DIN
Concentration 10°µg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la colistine Oxoid
Code de l’antibiotique CT
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche