Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose au sang Columbia (déshydratée)
Code produit p-4524643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10610145 5 kg 5kg
11469688 2,5 kg 2.50kg
10188142 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10610145 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0331T
Cultivez des micro-organismes exigeants avec des réactions hémolytiques claires et une bonne différenciation coloniale grâce à cette base de gélose au sang à usage général.
Cultivez et isolez des microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement visibles en utilisant la base de gélose au sang (déshydratée) Columbia Thermo Scientific™ Oxoid™ avec du sang total défibriné (SR0050). La base de gélose au sang Columbia constitue un milieu de base idéal pour la préparation de gélose au sang, de gélose chocolat et de divers milieux sélectifs et d’identification.
Assurer la croissance d’organismes exigeants avec production rapide de grandes colonies, une définition claire des zones d’hémolyse et une bonne différenciation des colonies afin de garantir des performances globales avec la gélose au sang Columbia lorsque celle-ci est utilisée avec du sang défibriné entier.
En règle générale, la gélose au sang provient d’un hydrolysat de caséine ou d’un bouillon de culture. L’avantage de l’hydrolysat de caséine est la production rapide de grandes colonies et celui du bouillon de culture la définition claire de zones d’hémolyse ainsi qu’une bonne différenciation des colonies. Cette formulation associe les avantages des deux pour des performances optimales1.
  • Produit de grandes colonies de microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement définies et la morphologie coloniale.
  • Sert de base idéale pour les milieux contenant du sang et pour les formulations de milieux sélectifs dans lesquels différentes combinaisons d’agents antimicrobiens sont utilisées comme additifs.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose au sang Columbia
Forme Poudre
Type de milieu Columbia Blood Agar Base
Type de produit Gélose
Quantité 5 kg
Rendement Pour milieu de 128.0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement