Learn More
Thermo Scientific™ Milieu liquide Czapek Dox (modifié) (déshydraté)
Code produit 10229582
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10229582 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10229582 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0095B
Grâce à ce milieu, cultiver ces champignons et bactéries utilisant le nitrate de sodium comme seule source d’azote.
Cultiver ces champignons et bactéries utilisant le nitrate de sodium comme seule source d’azote grâce au milieu liquide Thermo Scientific™ Oxoid™ Czapek Dox (modifié) (déshydraté).
Utiliser le milieu liquide Czapek Dox (modifié) pour la culture de ces champignons et bactéries utilisant le nitrate de sodium comme seule source d’azote.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Milieu liquide Czapek Dox
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 15,0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement