Learn More
Thermo Scientific™ D.C.L.S. Gélose (déshydratée)
Code produit 10586143
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10586143 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10586143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0393B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Milieu sélectif pour l’isolement et le dénombrement des entérobactéries pathogènes.
Cette gélose D.C.L.S. (Déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet l’isolement et le dénombrement des entérobactéries pathogènes. En raison de l’ajout de saccharose au milieu, des germes fermentant le saccharose tels que les Proteus, les entérobactéries et les Klebsiella forment des colonies de couleur rouge. Étant donné la nature sélective du milieu, celui-ci permet la croissance des espèces Vibrio, des salmonelles et des shigelles tout en inhibant la croissance de la plupart des Escherichia coli.
Utilisez la gélose D.C.L.S. Pour une meilleure identification des entérobactéries pathogènes.
  • Identification facile : les germes fermentant le saccharose tels que les Proteus, les entérobactéries et les Klebsiella forment des colonies de couleur rouge
  • Réduit les faux positifs de sous-cultures lors du prélèvement par reconnaissance par couleur.
  • Cette gélose est idéale pour la sélectivité des salmonelles et des shigelles, tout en inhibant Escherichia coli.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, ISO, NMKL.
Description D.C.L.S. Agar
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 10,0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement