Learn More
Thermo Scientific™ Gélose clostridiale renforcée (gélose RC) (déshydratée)
Code produit 10025962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Poudre
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Quantité unitSize
10025962 Poudre 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10025962 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0151B
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dénombrez et cultivez les clostridia et d’autres bactéries anaérobies présentes dans les denrées alimentaires et les échantillons pathologiques grâce à ce milieu solide.
Cultivez et dénombrez les bactéries anaérobies, en particulier les espèces Clostridium grâce à la gélose clostridiale renforcée (gélose RC) (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Milieu solide très nutritif, elle peut être utilisée comme milieu d’enrichissement pour optimiser la croissance des clostridia, d’autres bactéries anaérobies, de lactobacilles ainsi que de nombreuses autres espèces de bactéries.
Utilisez la gélose clostridiale renforcée pour l’isolement et la culture d’organismes anaérobies présents dans un éventail de milieux, y compris les denrées alimentaires et les échantillons pathologiques.
La gélose clostridiale renforcée est une version solide du milieu clostridial renforcé Thermo Scientific Oxoid qui convient à la culture et au dénombrement des clostridia et d’autres bactéries anaérobies. Les performances de la gélose clostridiale renforcée ne diffèrent pas significativement de la gélose porc-amidon-pois d’Anderson1en matière de comptage des bactéries anaérobies.
Elle est employée pour l’estimation des clostridia dans les aliments, voir ci-dessous (ainsi que Barnes et al.2 et Angelotti3). Attenborough et Scarr4ont utilisé la gélose RC, en conjonction avec des filtres à membrane, pour le comptage du Clostridium thermosaccharolyticum du sucre.
La gélose clostridiale renforcée est également fréquemment employée pour l’étude de la flore intestinale : Perry et al.5pour l’étude des streptocoques du rumen bovin ; Williams Smith et Crabb6 ont utilisé le milieu Oxoid avec du chlorure de sodium ou du sang ajouté pour des comptages sur des matières fécales humaines ou animales ; Barnes et Goldberg7 ont employé le milieu Oxoid avec du chlorhydrate de chlortétracycline ou de l’azoture de sodium et du violet d’éthyle ajoutés pour l’examen de matières fécales de volailles ; le milieu Oxoid a également été utilisé par Goldberg et al.8 pour l’examen des échantillons fécaux de volailles ; Williams Smith9 a utilisé la gélose clostridiale renforcée Oxoid avec du sang ajouté pour le comptage “total” et le comptage des Lactobacillus dans des matières fécales humaines et animales ; avec du sang et de la néomycine ajoutés pour la détermination de Bacteroides, de cocci anaérobies à gram-négatif, de streptocoques “totaux”, de bactéries sporulées, de levures et des types “actino”.
Sneath10 a utilisé la gélose RC Oxoid et d’autres milieux pour le comptage d’anaérobies de microorganismes provenant d’échantillons de sol pouvant atteindre environ 300 ans. Gregory et al.11 ont également utilisé le milieu Oxoid pour l’estimation des bactéries anaérobies dans du foin moisi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Gélose clostridiale renforcée (gélose RC) (déshydratée)
Forme Poudre
Type de milieu Gélose clostridiale renforcée
Type de produit Gélose
Quantité 500 g